ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Nova, Mila
Lieferant: ELTEN
74720/35 74720/36 74720/37 74720/38 74720/39 74720/40 74720/41 74720/42
ELTN74720/35EA 76.9 EUR
ELTN74720/35 ELTN74720/36 ELTN74720/37 ELTN74720/38 ELTN74720/39 ELTN74720/40 ELTN74720/41 ELTN74720/42
ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Nova, Mila
Schuhe und Stiefel
Lederfreie, leichte ESD-Sicherheitsschuhe mit Mikrofaser-/Mesh-Obermaterial, gepolsterter Lasche und rutschhemmender Zweischichten-PU/PU-Sohle (Nova).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Bereichen.
Farbe: Grau/türkis
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1, SRC