ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Nova, Maja Easy S1P
Lieferant: ELTEN
74771/35 74771/36 74771/37 74771/38 74771/39 74771/40 74771/41 74771/42
ELTN74771/35EA 77.9 EUR
ELTN74771/35 ELTN74771/36 ELTN74771/37 ELTN74771/38 ELTN74771/39 ELTN74771/40 ELTN74771/41 ELTN74771/42
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Nova, Maja Easy S1P
Schuhe und Stiefel
Lederfreie, leichte ESD-Sicherheitssandalen mit Mikrofaser-/Texil-Obermaterial, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und rutschhemmender Zweischichten-PU/PU-Sohle (Nova).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle (Ladies ESD)
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Durchtritthemmende Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport, Bau etc.
Farbe: Schwarz
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC.