Professionelle belüftete Kühlschränke, GKPv
Lieferant: Liebherr
GKPV6570 GKPV1470
472-1064EA 3399 EUR
472-1064 472-1060
Professionelle belüftete Kühlschränke, GKPv
Kühlschränke
Diese kommerziellen Kühlschränke verfügen über ein Gebläse für Umluftkühlung mit einstellbarer Temperatur von −2 bis +15 °C oder +1 bis +15 °C.
  • Elektronische Temperaturregulierung, mit digitaler Anzeige
  • Alarm bei Temperaturanstieg und offener Tür
  • Automatische Abtaufunktion mit Verdunsten des Tauwassers
  • Abgerundete Ecken im Innenraum erleichtern die Reinigung
  • Tür mit wechselbarem Türanschlag kann abgeschlossen werden, selbstschliessend bei 45° bleibt geöffnet bei 90°
Innen und außen aus Edelstahl AISI 306, mit indirekter Umluftkühlung, Isolierung 83 mm (ermöglicht Temperaturregelung auch bei +43 °C).
Lieferumfang: Diese Kühlschränke werden mit Nivellierfüßen geliefert (150 bis180 mm), außer Modelle GKPv 6570 und GKPv 1470, die mit Laufrollen ausgestattet sind.