E/E absolute 99,8, PESTINORM® Pest_Residual
Lieferant: VWR Chemicals
|
|
Synonyme:
Ethyl alcohol
85933.290EA
71.7
EUR
85933.290
85933.320
E/E absolute 99,8, PESTINORM® Pest_Residual
Ethanol
Formel:
C₂H₅OH Molecular Weight: 46.07 g/mol Siedepunkt: 78.3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –117 °C Flammpunkt: 12 |
MDL:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II Merck Index: 12,03806 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless liquid |
Assay (GC, on anhydrous basis) | min. 99.8 % |
Identity (IR) | Comply |
Residue after evaporation | max. 0.0003 % w/w |
Water (KF) | max. 0.05 % w/w |
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) | max. 5 pg/ml |