N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine ≥95,0% (durch HPLC, Summer der Enantiomere), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Fmoc-Cys(Trt)-OH, N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
47695-5G 47695-100G 47695-1KG 47695-25G
SIAL47695-5GEA 71 EUR
SIAL47695-5G SIAL47695-100G SIAL47695-1KG SIAL47695-25G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine ≥95,0% (durch HPLC, Summer der Enantiomere), Sigma-Aldrich®
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine
Formel: C₃₇H₃₁NO₄S
Molecular Weight: 585,72 g/mol
Schmelzpunkt: 170…173 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00038538
CAS-Nummer: 103213-32-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC area %) ≥95.0% rel
Specific rotation (20/D) 16 ±2°
Concentration C=1 in THF
Infrared spectrum Conforms to structure