N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-(2-methyl-2-propanyl)-L-threonin ≥98,0% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Fmoc-Thr(tBu)-OH, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-threonine, FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine
47622-10G-F 47622-100G-F
SIAL47622-10G-FEA 88 EUR
SIAL47622-10G-F SIAL47622-100G-F
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-(2-methyl-2-propanyl)-L-threonin ≥98,0% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine
Formel: C₂₃H₂₇NO₅
Molecular Weight: 397.5 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077075
CAS-Nummer: 71989-35-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC) ≥98%
Optical activity [α]20/D +16±1°, c = 1% in ethyl acetate