FMOC-Arg(Pbf)-OH ≥98,0% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Nα-Fmoc-Nω-Pbf-L-arginine, Nα-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-arginine, Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulphonyl)-L-arginine
47349-25G 47349-5G 47349-100G 47349-1KG
SIAL47349-25GEA 180 EUR
SIAL47349-25G SIAL47349-5G SIAL47349-100G SIAL47349-1KG
FMOC-Arg(Pbf)-OH ≥98,0% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
FMOC-Arg(Pbf)-OH
Formel: C₃₄H₄₀N₄O₇S
Molecular Weight: 648.78 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00235804
CAS-Nummer: 154445-77-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Specific Rotation (C=1 in DMF at 20 °C) -6.5 - -4.5°
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Purity (HPLC) ≥98.0%