Natriumsilicat -Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Natriumsilicat, Natriumtrisilicat, Kieselsäure Natriumsalz, Wasserglas
338443-1L 338443-3L
338443-1LEA 63.56 EUR
338443-1L 338443-3L
Natriumsilicat -Lösung, Reagenzqualität
Natriumsilicat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Siedepunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003492
CAS-Nummer: 1344-09-8
Merck Index: 13,08751
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay of NaOH 13.4 - 14.4 %
Assay of SiO₂ 25.7 - 27.8 %
Composition SiO₂, ~26.5%