Clozapin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine
J61583.MB
J61583.MC
J61583.MBEA
101
EUR
J61583.MB
J61583.MC
Clozapin 97%
Clozapine
Formel:
C₁₈H₁₉ClN₄ Molecular Weight: 326,83 g/mol Schmelzpunkt: 182…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153785 CAS-Nummer: 5786-21-0 EINECS: 227-313-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2423 |