Methyl-5-amino-2-methylbenzoat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-amino-2-methylbenzoate, 5-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester, 5-Amino-2-methylbenzoic acid methyll ester, 5-Amino-o-toluic acid methyll ester, 5-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, Methyl 5-Amino-o-toluate, Methyl 5-Amino-2-methylbenzoate
H61671.14
H61671.22
H61671.14EA
164
EUR
H61671.14
H61671.22
Methyl-5-amino-2-methylbenzoat 97%
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Schmelzpunkt: 39…40 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD08752568 CAS-Nummer: 18595-12-5 |