(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, (1R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane L-Tartrate
H60172.04
H60172.09
H60172.04EA
44.2
EUR
H60172.04
H60172.09
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate is a useful chemical for the synthesis of chiral ligands.
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molecular Weight: 264.28 g/mol Schmelzpunkt: 273 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191979 CAS-Nummer: 39961-95-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | ≥97,5 |