Titan, Drahtgeflecht Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
46406.FL 46406.GT
46406.FLEA 137 EUR
46406.FL 46406.GT
Titan, Drahtgeflecht Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
Titanium
Wire Cloth
Formel: Ti
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3