L(+)-Glutaminsäure 98,5-101,5% (Trockenmasse), ultrarein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure, L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure, (S)-(+)-Glutaminsäure, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, L(+)-α-Aminoglutarsäure, H-Glu-OH, L(+)-2-Aminoglutarsäure
J16215.A1 J16215.C4
J16215.A1EA 75.4 EUR
J16215.A1 J16215.C4
L(+)-Glutaminsäure 98,5-101,5% (Trockenmasse), ultrarein
L(+)-Glutaminsäure
Formel: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Molecular Weight: 147,13 g/mol
Schmelzpunkt: 189…192 °C (Zers.)
Dichte: 1,525
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002634
CAS-Nummer: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 14,04469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Unspecified) - Dry Basis 98.5 - 101.5%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤0.1%
Optical Rotation (c=10 in 2 N HCl) 31.2° - 32.2°
Arsenic (As) ≤1.5 ppm
Heavy Metals (Pb) ≤1.5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm