Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99,5%, ultrarein für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
J15397.22 J15397.14 J15397.06
J15397.22EA 1258 EUR
J15397.22 J15397.14 J15397.06
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99,5%, ultrarein für die Molekularbiologie
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Used as a protective agent for SH groups.
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molecular Weight: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (SH) ≥99.5%
Assay Absorbance (260 nm, 0.1 M, 1 cm) ≤0.40
Assay Absorbance (280 nm, 0.1 M, 1 cm) ≤0.08
DNase Passes Test
Impurity Content, OxidiSed DTT ≤0.3%
Protease Activity Passes Test
RNase Passes Test