γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) ≥98,5% (Trockenmasse), ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
J19256.A1 J19256.22
J19256.A1EA 296 EUR
J19256.A1 J19256.22
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) ≥98,5% (Trockenmasse), ultrarein
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 14,06265
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Assay Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.1
Chloride Content ≤0.01%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.02%
Loss on Drying ≤0.5%
pKa (20 °C) 7.20 ±0.15
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm