Natriumazid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumtriazid
J21610.22
J21610.36
J21610.A1
J21610.22EA
84.7
EUR
J21610.22
J21610.36
J21610.A1
Natriumazid 99+%
Natriumazid
Formel:
NaN₃ Schmelzpunkt: ∼275 °C (Zersetzung) Dichte: 1,846 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003536 CAS-Nummer: 26628-22-8 EINECS: 247-852-1 UN: 1687 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,08581 |
Spezifikation Testergebnisse
Form | White crystalline powder |
Assay (Unspecified) | ≥99.0% |
Loss on Drying | ≤0.5% |