Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,0-101,0% (Trockenmasse)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Aminomethylidintrimethanol, Tris(hydroxymethyl)methylamin, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, Tromethamin, TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
J22674.A1 J22674.A7 J22674.36
J22674.A1EA 101 EUR
J22674.A1 J22674.A7 J22674.36
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,0-101,0% (Trockenmasse)
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Molecular Weight: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 219…220 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 171…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Dry Basis) 99.0 - 101.0%
Assay Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.1
Assay Absorbance (290 nm, 40%, 1 cm) ≤0.2
Loss on Drying ≤1%
pH (5%, H₂O) 10.0 - 11.5
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Insoluble Material ≤0.005%
Heavy Metals (Pb) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
pKa (20 °C) 8.30 ±0.15