Lithiumdodecylsulfat 98+% (durch Acidimetrie)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Laurylsulfat Lithiumsalt, Dodecyllithiumsulfat, Lithiumlaurylsulfat, Dodecylschwefelsäure Lithiumsalz, Schwefelsäuredodecylester Lithiumsalz
J32816.22 J32816.14 J32816.A1
J32816.22EA 225 EUR
J32816.22 J32816.14 J32816.A1
Lithiumdodecylsulfat 98+% (durch Acidimetrie)
Lithiumdodecylsulfat
Formel: C₁₂H₂₅LiO₄S
Molecular Weight: 272.34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007467
CAS-Nummer: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) ≥98% (acidity)
Assay (unspecified) Absorbance (230 nm, 3%, 1 cm) ≤ 0.2
Assay (unspecified) Absorbance (280 nm, 3%, 1 cm) ≤ 0.1
Assay (GC) (C12) ≥98%
Chloride content ≤ 0.01%
Loss on Drying ≤ 1%
Trace Metal: Copper (Cu) ≤ 5 ppm
Trace Metal: Iron (Fe) ≤ 1 ppm
Trace Metal: Lead (Pb) ≤ 5 ppm