Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS) ≥98,5% (Trockenmasse), ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
J12112.A1 J12112.22 J12112.36
J12112.A1EA 469 EUR
J12112.A1 J12112.22 J12112.36
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS) ≥98,5% (Trockenmasse), ultrarein
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Molecular Weight: 209.24 g/mol
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Absorbance (280 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.4
Assay (dry basis) ≥98.5%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤0.5%
pKa (20 °C) 6.50 ±0.15
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm