D(+)-Maltose Monohydrat 92+% (Trockenmasse), ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Malzzucker
J18725.A1
J18725.A7
J18725.A1EA
88.4
EUR
J18725.A1
J18725.A7
D(+)-Maltose Monohydrat 92+% (Trockenmasse), ultrarein
D(+)-Maltose Monohydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Molecular Weight: 360.32 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 120 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149343 CAS-Nummer: 6363-53-7 EINECS: 200-716-5 Merck Index: 14,05714 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay Glucose Content (Dry Basis) | ≤3.0% |
Assay Maltose Content (Dry Basis) | ≥92.0% |
Heavy Metals (Pb) | ≤5 ppm |