TBS mit Tween® (TBST), 20X-Lösung, molekularbiologische Qualität, ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J77500.K2
J77500.K8
J77500.K2EA
183
EUR
J77500.K2
J77500.K8
TBS mit Tween® (TBST), 20X-Lösung, molekularbiologische Qualität, ultrarein
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Waschpuffer
TBS wird in Western-Blot-Protokollen verwendet.
- Schadstoffprüfung:
- DNase (endo): Test bestanden
- DNase (exo): Test bestanden
- Protease: Test bestanden
Lösung ist 0,2 μm gefiltert und wird in einem aufrecht stehenden Karton mit einem praktischen Ausgießer geliefert.
Lieferumfang: 20X TBS-Lösung (Tris-gepufferte Salzlösung) bestehend aus 500 mM Tris, 60 mM KCl, 2,8 M NaCl und 1,0 % Tween 20 in hochreinem dH₂O, eingestellt auf pH 7,4.