Betain-Lösung 5 M, ultrarein für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: TMG
J77507.VXEA 114 EUR
J77507.VX J77507.UX J77507.AB J77507.AE
Betain-Lösung 5 M, ultrarein für die Molekularbiologie
Betain
5M solution of betaine in deionized dH₂O. Functionally tested for use in PCR.
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00012123
CAS-Nummer: 107-43-7
EINECS: 203-490-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNase (endo) Passes test
DNase (exo) Passes test
RNase Passes test