Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, C18-AQ, 3 µm
Lieferant: Avantor
HICH87816EA 538 EUR
HICH87816 HICH87832 HICH87807 HICH87808
Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, C18-AQ, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® Alltima HP-Säulen kombinieren eine Reihe chemisch unterschiedlicher Phasen mit hochreiner Silica. Avantor® Alltima HP-Säulen enthalten die höchste Kohlenstoffbeladung für hervorragende Retention und Beladbarkeit.
  • Hoch reines Silica
  • Ausgezeichnete Säulenstabilität
  • Geringe bis keine erkennbare Säulenblutung
  • Mehrfache Selektivitätsoptionen
Diese Säulen sind zu 100% wasserbenetzbar und eignen sich für Anwendungen, die stark wässrige mobile Phasen erfordern.
Diese Säulen vereinen die nötige Selektivität und Leistung, die zur Bewältigung der anspruchsvollsten Trennanforderungen erforderlich sind. Durch das geringe Säulenbluten sind diese Säulen ideal für Microbore-Anwendungen.