Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, C18-AQ, 5 µm
Lieferant: Avantor
HICH22538EA 1130 EUR
HICH22538 HICH87821 HICH87819 HICH87820 87824/N 96344/N
Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, C18-AQ, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® Alltima HP-Säulen kombinieren eine Reihe chemisch unterschiedlicher Phasen mit hochreiner Silica. Avantor® Alltima HP-Säulen enthalten die höchste Kohlenstoffbeladung für hervorragende Retention und Beladbarkeit.
  • Hoch reines Silica
  • Ausgezeichnete Säulenstabilität
  • Geringe bis keine erkennbare Säulenblutung
  • Mehrfache Selektivitätsoptionen
Diese Säulen sind zu 100% wasserbenetzbar und eignen sich für Anwendungen, die stark wässrige mobile Phasen erfordern.
Diese Säulen vereinen die nötige Selektivität und Leistung, die zur Bewältigung derMore Product Information