UV/Vis-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
86124.001EA 244 EUR
86124.001 86125.001 86126.001 86127.001 86128.001 86129.001 86130.001
UV/Vis-Standards
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Für die Spektralphotometer-Kalibrierung gemäß europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
  • Absorptionskontrolle
  • Testen des Auflösungsvermögens
  • Streulichttests
  • Wellenlängengenauigkeittests
In der Pharmaindustrie ist die regelmäßige Prüfung von UV/VIS-Spektralphotometern gemäß Ph. Eur. obligatorisch. Doch auch in allen anderen Branchen, in denen Forscher UV/VIS-Spektralphotometer verwenden und gemäß GMP-, GLP-, USP- oder ISO-Richtlinien arbeiten, müssen ihre Geräte regelmäßig überprüft und qualifiziert werden.