Poly(acrylic acid), M.W. 1080000 (MN 135000) sekundärer Standard
Lieferant: Thermo Scientific
178060100 178060010
ACRO178060100EA 242 EUR
ACRO178060100 ACRO178060010
Poly(acrylic acid), M.W. 1080000 (MN 135000) sekundärer Standard
Poly(acrylic acid)
Formel: C₃H₄O₂
Molecular Weight: 72,063 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084394
CAS-Nummer: 9003-01-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Solubility (2.5 % in pyridine) clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %