Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinets
Lieferant: Thermo Scientific
51032324 51032325 51032326 51032327 51032328 51032329 51032330 51032331
135-2667EA 17200 EUR
135-2667 135-2666 135-2663 135-2662 135-2665 135-2664 135-2661 135-2660
Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinets
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Die HeraSafe 2030i Sicherheitswerkbänke verfügen über einen großen Innenraum aus korrosionsbeständigem Edelstahl 316, der Platz für Instrumente und Geräte zur Prozessoptimierung, wie z. B. Robotorarme, bietet.
  • Kontrollierter Zugang durch Passwortschutz
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Ereignis- und Warnungsmeldungs-Protokolle
  • SmartPort Standard-Durchführungen
  • Gepolsterte Armauflagen
  • Keimtötendes UV-Licht mit selbstregulierender Intensität
Ausgestattet mit smarten Selbstüberwachungsfunktionen, einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche und integrierter Vernetzung, um wichtige Leistungsdaten zu bewahren. Die elektronische Schiebeöffnung und eine vollständig aufklappbare Frontscheibe ermöglichen einen einfachen Zugang für Materialien und Ausrüstung und vereinfachen die Reinigung und Desinfektion.
Die Digital Airflow Verification erhöht den Schutz durch Überwachung der Luftstromgeschwindigkeiten mit unabhängigen Drucksensoren, die Veränderungen im Abluft- und Umluftplenum erkennen und den Anwender warnen.
Self-adjusting germicidal UV light intensity - Our unique cross beam UV system has exclusive self-adjusting exposure capability to enable reproducible germicidal effectiveness with every use.
Bright work area with glass side walls and LED lights. SmartPort convenience easily pass tubing and wiring through sidewall to accommodate many applications needs.
Alarms, alerts, system self-checks and performance status are provided on a full-color touchscreen. Touchscreen and connectivity (available in select countries) - Built-in WiFi system is ready for cloud-based capabilities like remote equipment monitoring, secure data storage, collaboration tools and more. Digital Airflow Verification (DAVe) alerts, system self-checks and performance status are provided on the full-color touchscreen.
Standards: EN 12469. The 1,2 m model has been certified to EN 12469 with the NF mark by LNE as well.