Körperduschen mit Augen-/Gesichtsdusche, modular, zur Wandmontage
Lieferant: Broen Lab
118-0552EA 2250 EUR
118-0552 BROE17535009 BROE17555009
Körperduschen mit Augen-/Gesichtsdusche, modular, zur Wandmontage
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Augendusche zur Wandmontage, aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung.
  • Professionelle Lösungen für die Mitarbeitersicherheit
  • Leichte Montage
  • Verkalkungsfreie Konstruktion und Materialien
  • Verbesserte Funktionalität mit längerer Lebensdauer
  • Erhältlich mit oder ohne Auffangschale
Mit integrierter FLOWFIX Mengenregulierung des Wasserdurchflusses (14 L/min) und Auffangschale aus Edelstahl für die Augenspülung.
Min. Arbeitsdruck: 1,5 bar.
Standards: EN 15154 (Teile 1 u. 2)