RABS/Isolator-Handschuhe, BioClean™ Sterile Nitrile, GGL
Lieferant: Ansell-Nitritex
BioClean™
112-5407EA 290 EUR
112-5407 112-5408 112-6386 112-6387 112-6388 112-5410 112-6389 112-5411 NITRGGL33NIT59 112-6117
RABS/Isolator-Handschuhe, BioClean™ Sterile Nitrile, GGL
Handschuhe
Diese Isolator-Handschuhe werden aus beschleunigerfreiem Nitril mit extrem geringer Partikelfreisetzung und exzellenten ESD-Eigenschaften hergestellt.
  • Für den Einsatz im produktberührten Bereich entwickelt
  • Zu 100% auf Luftdichtigkeit getestet
  • Ultrareine Oberfläche gewährleistet den Schutz des Produkts
  • Spezielle Passform zur Reduzierung einer schnellen Handermüdung
  • Autoklavierbar
  • Können mit VHP oder IPA desinfiziert werden
  • Validierte Sterilität mit einem Sterility Assurance Level (SAL) von 10⁻⁶
Für Reinräume der ISO-Klasse 4 und EU GMP-Klasse A geeignet.
Standards: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Getestet nach ASTM D6978-05 für den Umgang mit Chemotherapie-Medikamenten
Verpackung: Dreifachbeutel: 1 Stück/versiegelter PE-Innenbeutel; 1 Innenbeutel/versiegelter zweiter PE-Innenbeutel; 1 zweiter Innenbeutel/versiegelter PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel/weiße Correx-Polyethylen-Innenbox (20 Stück).