Selbstaufrollende Rettungsleine, DBI-SALA® Nano-Lok™
Lieferant: CAPITAL SAFETY
3101208 3101298
115-2675EA 0 EUR
115-2675 115-2676
Selbstaufrollende Rettungsleine, DBI-SALA® Nano-Lok™
Fallschutz Verbindungsmittel und Seile
Nano-Lok™ ist kompakt und ergonomisch zur einfachen Anwendung und ideal als direkte Verbindung mit den meisten Gurtsystemen. Nur 725g Gewicht, fällt beim Tragen kaum auf. Kann anstelle eines Verbindungsmittels genutzt werden. Sperrt umgehend und stoppt den Fall nach wenigen Zentimetern. Ermöglicht eine gute Absicherung bei geringen Höhen.
  • Ein Strang mit Schnellverbinder
  • Drehende Ankeröse
  • Robustes und stoßfestes Gehäuse
  • Kompatibel mit Schulter- und Fußverbindungen
  • Energieabsorbierender Falldämpfer mit hoher Kapazität und Sturzindikator
  • 2m selbstaufrollende Rettungsleine
  • Doppelverbindung aus Aluminium und Karabiner mit 57 mm
  • 100% Tie-Off-Konfiguration
Passend für Verbindungen auf Schulter- und Fußhöhe und in mehreren Ausführungen erhältlich. Mit einer Kapazität von 141 kg, vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank Nano-Lok™. Rettungsleine wird konstant auf Spannung gehalten und verhindert so Ziehen, Stolpern und Verheddern. Geeignet für die meisten Gurtsysteme.
Sperre (1630kg) reduziert die Chance einer versehentlichen Auslösung (Ausrollen) als zusätzliche Absicherung.
Standards: EN 360