Ethylcellulose, (22 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
200697-250G 200697-500G
SIAL200697-250GEA 148 EUR
SIAL200697-250G SIAL200697-500G
Ethylcellulose, (22 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20), Sigma-Aldrich®
Ethyl cellulose
Extent of labeling is 48% ethoxyl.
Dichte: 1,14 g/ml (25 °C) (Lit.)
MDL: MFCD00131037
CAS-Nummer: 9004-57-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Infrared spectrum Conforms to Structure
Ethoxyl (Assay) 47.5 - 49.5%
Viscosity (C=5%, Toluene:Ethanol 80:20 at 25 °C) 18 - 24 cps