Ammoniumnitrat-Lösung 1 mol/l (1 N)
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Ammonsalpeter
14051.3000 14051.4000
KRAF14051.3000EA 89.5 EUR
KRAF14051.3000 KRAF14051.4000
Ammoniumnitrat-Lösung 1 mol/l (1 N)
Ammoniumnitrat
Formel: NH₄NO₃
Molecular Weight: 80,04 g/mol
MDL: MFCD00011425
CAS-Nummer: 6484-52-2