Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
84895.290EA
105
EUR
84895.290
84895.320
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure
Flammpunkt:
12 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
UN:
1230 ADR: 3 (6.1),II |
Spezifikation Testergebnisse
Nominal concentration (V/V) | 0.095 to 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.02 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (225 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |