Aktivkohle, GPR RECTAPUR® für die Gasadsorption
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
84147.293EA 107 EUR
84147.293 84147.362
Aktivkohle, GPR RECTAPUR® für die Gasadsorption
Aktivkohle
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3550 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Benzene adsorption Min. 40 %
Butane activity Min. 31,5 %
Hardness number Min. 93
Loss on drying Max. 4 %
Particle size >8 US MESH [2.36 mm] Min. 95%