Deckenwärmer mit forcierter Umluft, IFbw
Lieferant: MEMMERT
IF110BW IF260BW IF450BW IF750BW
MEMMIF110BWEA 2971 EUR
MEMMIF110BW MEMMIF260BW MEMMIF450BW MEMMIF750BW
Deckenwärmer mit forcierter Umluft, IFbw
Brutschränke Standard-Brutschränke
IFbw Deckenwärmer eignen sich zum Erwärmen von unsterilen Decken und Tüchern, die auf eine exakte Temperatur vorgewärmt werden und so schnell zur Verfügung stehen, um Patienten warm zu halten. Dadurch wird das Risiko von Komplikationen wie Wundinfektionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzrhythmusstörungen oder Gefäßerkrankungen minimiert. Dank Edelstahlkammer und Edelstahlaußenflächen sind die Geräte leicht zu reinigen. Integrierte Sicherheitsfunktionen.
  • Begrenzung der Heizleistung auf 80 °C zur Vermeidung einer Überhitzung der Baumwolltextilien im Fall der Überladung
  • Hermetisch abgeschlossener Innenraum
  • Dauerhafte Luftumwälzung
  • Ständiges Überwachen der Oberflächentemperaturen durch zwei zusätzliche Pt100 Sensoren
  • Automatische Tür-Auf-Erkennung sorgt für Abschalten von Heizung und Lüfter bei geöffneter Tür
  • Unterbrechen der Stromversorgung bei 85 °C durch mechanischen Temperaturbegrenzer
Drei PT100-Sensoren überwachen und begrenzen die Temperatur in der Kammer. Die beiden Oberflächensensoren sind so in das Gerät eingebaut, dass sie auch bei voller Beladung der Kammer ihre volle Funktionalität behalten.
Standards: IFbw-Geräte sind Medizinprodukte der Klasse I gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG.
Bestellinformation: Lieferung ohne Einlegeböden. Bitte bestellen Sie erforderliche Edelstahlgitter oder perforierte Edelstahleinlegeböden separat. Verschiedene Zubehörteile und werkseitig montierte Optionen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich vor der Bestellung an Ihr lokales Avantor-Verkaufsbüro, um weitere Einzelheiten zu erfahren, da diese nicht nachgerüstet werden können.