3-Cyan-7-ethoxycumarin ≥97% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
UC455-10MG UC455-5MG
SIALUC455-10MGEA 567 EUR
SIALUC455-10MG SIALUC455-5MG
3-Cyan-7-ethoxycumarin ≥97% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
3-Cyan-7-ethoxycumarin
Formel: C₁₂H₉NO₃
Molecular Weight: 215,21 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00467359
CAS-Nummer: 117620-77-6