Formaldehyd 37% (w/w) in Wasser stabilisiert
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
Stabilisierung:
10-15% Stabilisiert mit Methanol
F1635-25ML
F1635-500ML
F1635-4L
F1635-25MLEA
45.38
EUR
F1635-25ML
F1635-500ML
F1635-4L
Formaldehyd 37% (w/w) in Wasser stabilisiert
Formaldehyd
Formel:
CH₂O Molecular Weight: 30.03 g/mol Siedepunkt: 93…96 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: <–15 °C Dichte: 1.080…1.090 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003274 CAS-Nummer: 50-00-0 UN: 2209 ADR: 8 III Merck Index: 13,04259 |
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density | 1.03 (vs air) |
Assay | 37 - 38 % |
Free acid (as HCOOH) | Max. 0.03 % |
Methanol (GC) | 10 - 15 Vol.% |
APHA | Max. 10 |
Autoignition Temperature | 572 °F |