Dichlormethan ≥99,9% stabilisiert, Biotechnologische Qualität, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Amylen 40-150 ppm
494453-1L 494453-2L
494453-1LEA 91.59 EUR
494453-1L 494453-2L
Dichlormethan ≥99,9% stabilisiert, Biotechnologische Qualität, Burdick & Jackson™
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Siedepunkt: 39…41 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1,32…1.33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.85 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.002 %
2-methyl-2-buten (GC) 40 - 150 ppm
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 340 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.02
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 240 nm Max. 0.20
Absorbance at 235 nm Max. 1.0
Vapor Density 2.9 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.424 (lit.)
Contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Explosion Limit 22 %