Trifluoressigsäure ≥99,0%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
TFA
302031-100ML
302031-1L
302031-10X1ML
302031-100MLEA
233.67
EUR
302031-100ML
302031-1L
302031-10X1ML
Trifluoressigsäure ≥99,0%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Fluka™
Trifluoressigsäure
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 742035
Formel:
C₂HF₃O₂ Molecular Weight: 114.02 g/mol Siedepunkt: 72 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004169 CAS-Nummer: 76-05-1 UN: 2699 ADR: 8 I Merck Index: 13,09754 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (alkalimetric) | 99.0 - 101.0 % |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Identity (IR) | complying |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Absorbance at 320 nm | Max. 0.025 |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.03 |
Absorbance at 290 nm | Max. 0.04 |
Absorbance 280 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 270 nm | Max. 0.10 |
Absorbance at 260 nm | Max. 0.9 |
APHA | Max. 20 |
Vapor Density | 3.9 (vs air) |