Methylcyclohexan 99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
M37889-1L M37889-2.5L
M37889-1LEA 48.22 EUR
M37889-1L M37889-2.5L
Methylcyclohexan 99%, Reagenzqualität
Methylcyclohexane
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: C₆H₁₁CH₃
Molecular Weight: 98,19 g/mol
Siedepunkt: 6,7 %(V)
Schmelzpunkt: –126 °C
Dichte: 0,769 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001497
CAS-Nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Vapor Pressure 37 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.422 (lit.)
Vapor Density 3.4 (vs air)
Autoignition Temperature 545 °F