Natriumhexanitrokobalt(III), Puriss. p.a. ACS zur Bestimmung von Potassium (K), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Trinatriumhexanitritocobaltat
71608-100G
71608-25G
71608-100GEA
238.47
EUR
71608-100G
71608-25G
Natriumhexanitrokobalt(III), Puriss. p.a. ACS zur Bestimmung von Potassium (K), Fluka™
Natriumhexanitrokobalt(III)
Formel:
Na₃Co(NO₂)₆ Molecular Weight: 403,94 g/mol Schmelzpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003512 CAS-Nummer: 13600-98-1 EINECS: 237-077-7 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08677 |
Spezifikation Testergebnisse
Insoluble in acetic acid | Max. 0.02 % |
Suitability for K determination | complying |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 50 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 20 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 20 ppm |
Lead (Pb) | Max. 100 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 10 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 500 ppm |