Kaliumdichromat 99,8, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat
31255.9050 31255-1KG 31255-250G
HONE31255.9050EA 0 EUR
HONE31255.9050 31255-1KG 31255-250G
Kaliumdichromat 99,8, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294.18 g/mol
Siedepunkt: 500 Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: 398 °C
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
ADR: 6.1 I
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.8 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %