Kaliumiodid 99,0-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Iodkalium
03124-250G 03124-5KG 03124.9050 03124-6X1KG 03124-6X250G
03124-250GEA 83.66 EUR
03124-250G 03124-5KG HONE03124.9050 03124-6X1KG 03124-6X250G
Kaliumiodid 99,0-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Kaliumiodid
Formel: Kl
Molecular Weight: 166 g/mol
Siedepunkt: 1.323 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 681 °C
Dichte: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Alkalinely reacting substances complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Iodate (JO₃) complying
Iodate (IO₃) Max. 0.0004 %
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Thiosulfate (S₂O₃) Max. 0.01 %
Nitrate, nitrite, ammonium complying
Thiosulfate (S₂O₃) and Ba complying
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable