Wasserstoffperoxid 30% w/w water inhibitor-contains ACS
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydrogenperoxid
216763-100ML 216763-500ML 216763-4L
216763-100MLEA 34.45 EUR
216763-100ML 216763-500ML 216763-4L
Wasserstoffperoxid 30% w/w water inhibitor-contains ACS
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Molecular Weight: 34.01 g/mol
Siedepunkt: 150.2 Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 29.0 - 32.0 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Titrable Acid Max. 0.0006 meq/g
Iron (Fe) Max. 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 2 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 2 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 2 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
APHA Max. 10
Vapor Density 1 (vs air)