Natriumhydroxid 0.1 M NaOH (0.1N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
35263-1L 35263-5L-VP 35263-10L-VP 35263-5L 35263-6X1L
35263-1LEA 30.37 EUR
35263-1L 35263-5L-VP 35263-10L-VP 35263-5L 35263-6X1L
Natriumhydroxid 0.1 M NaOH (0.1N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Dichte: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective