Natriumhydroxid concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M NaOH (1.0 N) Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
38215-1EA 38215-6X1EA
38215-1EAEA 49.88 EUR
38215-1EA 38215-6X1EA
Natriumhydroxid concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M NaOH (1.0 N) Volumetric, Fluka™
Sodium hydroxide
Concentrate for 1 L standard solution
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 120 °C
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.350 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective