Natriumthiosulfat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
38200-1EA
38200-6X1EA
38200-1EAEA
32.42
EUR
38200-1EA
38200-6X1EA
Natriumthiosulfat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Natriumthiosulfat
Concentrate for 1L standard solution
Formel:
Na₂S₂O₃ Molecular Weight: 158.11 g/mol Siedepunkt: 100 °C Schmelzpunkt: 48 Flammpunkt: Entflammt nicht Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,08844 |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.998 - 1.002 |