Natriummetabisulfit, trocken 97-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: DisulfitNatriumpyrosulfitdi-NatriumdisulfitNatriumdisulfitPyrosulfit
HONE13459.9025EA 0 EUR
HONE13459.9025 13459-1KG 13459-5KG 13459-25KG 13459-4X5KG 13459-6X1KG
Natriummetabisulfit, trocken 97-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, Fluka™
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
Molecular Weight: 190,11 g/mol
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: >150 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/32/16640632.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97.0 - 100.5 %
Assay of Sulfur Dioxide 65.0 - 67.4 %
pH (5 %, 20°C) 3.5 - 5.0
pH (10% solution) 4.0 - 5.0
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Selenium (Se) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Thiosulfate (S₂O₃) Max. 0.02 %
Thiosulfate (S₂O₃) complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying