Calciumchlorid, wasserfrei ≥97%, Pulver, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Chlorcalcium
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
C4901-100GEA 73.75 EUR
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
Calciumchlorid, wasserfrei ≥97%, Pulver, Fluka™
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Molecular Weight: 110.98 g/mol
Siedepunkt: 1.900 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 765 °C
Dichte: 2.150 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Assay Min. 97.0 %
Mg and alkali salts Max. 3.0 %