Dithalliumsulfat ≥98,0% (RT), Purum, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Thallium(I)sulfat
88290-100G 88290-500G
88290-100GEA 229.74 EUR
88290-100G 88290-500G
Dithalliumsulfat ≥98,0% (RT), Purum, Fluka™
Dithalliumsulfat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: O₄STl₂
Molecular Weight: 504.83 g/mol
Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: 632 °C
Dichte: 6.77 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011278
CAS-Nummer: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09405
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (bromatometric) 98.0 - 102.0 %